Controlador de pipetas para pipetas de vidro e de plástico de 1 a 100 ml.
- Controlador de pipetas extra leve e ergonómico (190 g)
- Pipetagem exacta, aplicando uma pressão variável com o dedo nos accionadores da pipeta
- Velocidade máxima de pipetagem: 12 ml/s; velocidade de pipetagem ajustável: 2 - 12 ml/s
- O LED integrado oferece uma excelente iluminação da área à volta da pipeta, o que garante uma pipetagem exacta e previne a tensão ocular
- Baterias NiMH de alta qualidade (do tipo AAA) permite uma média de 4000 aspiração e ciclos de dispensação de 25 ml
- Luz indicadora de carga (vermelho: carregamento necessário / verde: conectado à corrente)
Informações de encomenda: Fornecido completo com filtro estéril sobressalente (0,45 µm), duas pilhas, adaptador de corrente e suporte para fixação na parede.
Filtros adicionais (0,2 e 0,45 µm) podem ser pedidos separadamente.