Print…
VWR® Visiscope® IT406 FL, Microscópios de fluorescência trinoculares invertidos
Fornecedor: VWR
VWR®
630-3256EA 13470 EUR
630-3256 630-3255 630-3254
VWR® Visiscope® IT406 FL, Microscópios de fluorescência trinoculares invertidos
Microscópios
Microscópios de fluorescência invertidos de rotina para observações em claro transmitido, contraste de fase (opcional para IT406 FL4 e IT406 FLD4 FLD) e fluorescência com objetivas IOS LWD W-Plan PH ou U-Plan F. Ideal para pesquisa de cultura de tecidos em laboratórios clínicos e de biotecnologia.
  • Iluminação LED de elevada eficiência com controlo do brilho
  • Conjuntos de filtros e cubos de LEDs intercambiáveis
  • O condensador pode ser removido para aumentar a distância de trabalho até 150 mm
  • Fase de amostra fixo para funcionamento sem fadiga
  • Encaixe de duas fases (vidro e metal) com orifício para amostras de pequenas dimensões
  • Objetivas acromáticas planas (IOS) com tratamento anti-fungos
Os iluminadores de fluorescência LED extremamente potentes são combinados com os conjuntos de filtros de excitação correspondentes para a visualização da maioria dos fluorocromos. A fluorescência do LED garante uma conveniência incomparável, eliminando os tempos de aquecimento/arrefecimento e todos os inconvenientes relacionados com a substituição e ajuste da lâmpada. A luz transmitida através do X-LED exclusivo para garantir uma vista de espécime de ótima aparência, rica e de elevada qualidade.
The LED fluorescence attachment is a revolutionary solution. It consists of an up to four-position selector for the use of four fluorescent illuminators, called LED fluorescence cubes. Each cube is composed of a filter set mounted on a filter block and a high power LED with emission corresponding to the filters installed. For various analysis a selection of nine LED fluorescence filter cubes are available.
Informações de encomenda: Fornecido pronto utilizar com oculares, objetivas, fonte de alimentação multificha, cobertura contra pó, sem cubos de fluorescência de LED (o IT406 FL2 BG é fornecido com cubo de LED azul e verde). O modelo digital IT406 FLD4 FLD também é fornecido com rato e teclado sem fios, bem como software.