Print…
Procurou por: Canetas
41  resultados encontrados
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Ideais para lâminas, sacos de amostras e copos.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These versatile laboratory markers are designed to write on wet or dry surfaces, and are suitable for industrial, biomedical and educational laborator...
Código de Artigo: (631-1136)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: A ponta ultra-fina do marcador permanente e a sua cor preta contrastante permite que a escrita seja claramente legível. Escreve em vidro, plástico e p...
UOM: 1 * 12 unid.
Fornecedor: OUTILS RUBIS SA
Descrição: Diamond pen, bent tip, Aplicação: Vidro
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Promoção
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Promoção
Código de Artigo: (BRDY335091)
Fornecedor: Brady
Descrição: These labelling pens use a quick drying ink.
UOM: 1 * 5 unid.
Código de Artigo: (SIMPM795-1)
Fornecedor: Simport Scientific
Descrição: The microscope diamond slide writer is compatible with a wide variety of slide labellers.
UOM: 1 * 6 unid.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Para rotulagem de material criogénico, como, por exemplo, criotubos, caixas criogénicas e etiquetas para identificação criogénica. Cada conjunto inclu...
Código de Artigo: (HECH41182010)
Fornecedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição: Caneta diamante, Aplicação: Vidro
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BRDY110594)
Fornecedor: Brady
Descrição: These marker pens are erasable.
UOM: 1 * 4 unid.
Fornecedor: MICRONOVA
Descrição: The industry standard, original pen style, fine point, permanent marker.
Código de Artigo: (631-0014)
Fornecedor: MARIENFELD
Descrição: Permanent marker for indelibly labelling microscope slides and embedding cassettes with a high contrast black ink. Ultra-fine tip. These laboratory ma...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: MICRONOVA
Descrição: Micronova cleanroom pens feature low sodium, indelible ink and a special low particulate barrel to limit particle generation. Cleanroom irradiated Sha...
Código de Artigo: (MARI6120300)
Fornecedor: MARIENFELD
Descrição: Para marcação permanente das lâminas de microscópio ou outros artigos de vidro. Marcação indelevelmente gravada em conformidade com as diretrizes das ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: MICRONOVA
Descrição: A permanent marker that gives the thinnest permanent line at 0,3 mm.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom