Print…
Procurou por: Papéis
21  resultados encontrados
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: O papel para salas limpas foi concebido para ser usado em ambientes críticos, onde a prevenção da contaminação química e por partículas é fundamental.
Embalagem sustentável
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Formulated with coated paper, without magnesium silicate, b-paper 80 or 92 g is cut, cleaned and packed in a Class 100 (ISO 5) cleanroom.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Notebook paper.
Código de Artigo: (SCOI285414989)
Fornecedor: SI Analytics
Descrição: Thermo-sensitive paper for AVS printers.
UOM: 1 * 6 unid.
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Toray carbon paper, TGP-H-60 can be used as a gas diffusion layer in fuel cell applications. It is also suitable for use as a catalyst backing layer.
Fornecedor: CONTEC
Descrição: CONTEXT™ cleanroom documentation products have been developed to provide cleanrooms with paper and notebooks that reduce the risk of contamination.
Promoção
Fornecedor: Texwipe
Descrição: TexBond® é um papel indicado para salas brancas com características excepcionais de controlo de contaminações, necessárias em ambientes críticos. Foi ...
Fornecedor: Texwipe
Descrição: Medium-weight cellulose paper saturated with synthetic latex substantially reduces particle generation associated with standard papers. These papers a...
Promoção
Código de Artigo: (TEXWTX5800)
Fornecedor: Texwipe
Descrição: TexWrite® MP 10 is a 100% synthetic substrate provides extremely low levels of particle generation along with superior usability. It is designed to us...
UOM: 1 * 500 unid.
Código de Artigo: (818-0132)
Fornecedor: Texwipe
Descrição: TexWrite® 22, latex-saturated cellulose cleanroom documentation sheets without organic fillers.
UOM: 1 * 2.500 unid.
Código de Artigo: (NALG6304-9811)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Folhas de papel plásticas à base de poliolefinas, 216×279 mm, Nalgene®, Laboratório
UOM: 1 * 50 unid.
Código de Artigo: (ORIO55PR45)
Fornecedor: Thermo Orion
Descrição: Thermal printer paper for use with pH3695-5/-7 or 55PR40/49 printers.
UOM: 1 * 5 unid.
Código de Artigo: (PERCN5376819)
Fornecedor: PerkinElmer
Descrição: Alsiflex paper for TGA6, Pyris6 TGA, TGA4000, and STA6000 istruments.
UOM: 1 * 5 unid.
Fornecedor: Nitritex
Descrição: Smooth paper surface, bagged in ISO Class 4/Class 10 cleanroom, individually lot numbered.
Código de Artigo: (ICNA07MC1030)
Fornecedor: MP Biomedicals
Descrição: Thermal paper roll, SafTest, for Microchem I printer, 57,15 mm × 24,4 m, SafTest, Impressora
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (HPLC11650542)
Fornecedor: COLLECTION PREFIX HPLC
Descrição: Thermal paper rolls for D2500/D2000, 234 mm × 50 m/pad, Impressora
UOM: 1 * 10 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom