Print…
Registadores gráficos de temperatura, Traceable®
Fornecedor: VWR, part of Avantor
Traceable®
620-1667EA 51.4 EUR
620-1667
Registadores gráficos de temperatura, Traceable®
Registadores gráficos Registadores
Estes registadores podem monitorizar medições de temperatura em frigoríficos, armazéns, acondicionamento de alimentos, armazéns de produtos químicos, locais destinados a animais, incubadoras, câmaras tipo "walk-in" e fábricas.
  • Cópia com gráficos da temperatura
  • Selo inviolável para manter a integridade da unidade e dos resultados
Certificações: Rastreabilidade de acordo com os padrões fornecidos pelo NIST. Calibração compatível com ISO / IEC 17025, ANSI / NCSL Z540-1 e 9001.
Fornecimento: Fornecido com gráfico, marcador, bateria alcalina AA e certificado de calibração Traceable®.