Print…
96 Well Cluster Tubes, Corning®
Fornecedor: Corning
Corning®
732-5560EA 79.45 EUR
732-5560 732-5555 732-5554 732-5559 732-5558 732-5557 732-5556
96 Well Cluster Tubes, Corning®
Tubos Tubos para culturas
Tubos PP, tampas de tubo PE.
  • Composto por 96 tubos de PP em formato de microplacas standard
  • 1,2 ml tubos disponíveis individualmente ou em tiras de 8 tubos
  • Tampas PE disponíveis em tiras de 8 tubos
Embalagem: Fornecido em sacos ou em rack.