Print…
Recipiente de criocongelação 1° C
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
479-0640EA 88.4 EUR
479-0640
Recipiente de criocongelação 1° C
Caixas Refrigeradores de bancada
Recipiente de PC, tampa e porta-tubos HDPE,inserto de espuma
  • Encaixe rígido flutuante para prevenir a contaminação dos frascos
  • Resistente a várias utilizações; Inclui rótulo com instruções passo a passo
  • Com capacidade para até 18 criotubos (1; 1,2; 1,5; 2 ml)
Dispositivo não mecânico que usa álcool isopropílico e um congelador mecânico para fornecer uma taxa de arrefecimento de – 1 °C por minuto. Ideal para uma criopreservação e recuperação celular bem-sucedida.