Print…
VWR® Professional, Placas de aquecimento
Fornecedor: VWR
VWR®
444-0628EA 1030 EUR
444-0628 444-0617 444-0627 444-0619 444-0618 444-0624 444-0623 444-0626 VWRU97042-692 444-0625 444-0620 444-0622 444-0621 VWRU97042-732
VWR® Professional, Placas de aquecimento
Aquecimentos Placas de aquecimento
As placas VWR® Professional são projetadas para aplicações que exigem precisão, estabilidade e repetibilidade excepcionais. O controle aprimorado do microprocessador oferece uma opção de sonda de termômetro de resistência externa (RTD) que oferece controle de temperatura superior da amostra. Os controles de touchpad com visores de LED independentes e fáceis de ler para temperatura e tempo permitem que o operador visualize todas as configurações de uma vez. A caixa traseira possui um suporte de haste de suporte embutido descentralizado com botão de travamento que aceita o kit de sonda fornecido. O design de baixo perfil ocupa menos espaço e se encaixa nas coifas. O invólucro resistente a derramamentos canaliza os fluidos para longe dos componentes internos. Uma luz de aviso do símbolo 'quente' acende quando o aquecimento é ligado e permanece acesa até que a placa esfrie. O limite de superaquecimento da placa garante que a temperatura da placa nunca exceda o limite de temperatura definido programado pelo usuário, permitindo o controle de pontos de fulgor sensíveis. Um alarme sonoro soará quando o tempo chegar a zero ou quando a unidade atingir a temperatura do ponto de ajuste no modo cronometrado, e se a sonda se desconectar da amostra, a unidade desligará automaticamente o aquecedor. A eletrônica aprimorada regula o aquecimento e leva as amostras à temperatura de forma rápida e eficiente. As tampas de cerâmica apresentam uma superfície de placa superior branca reflexiva quimicamente resistente que é fácil de limpar. Os topos de alumínio duráveis ​​não racham nem lascam e proporcionam uma superfície de aquecimento mais uniforme.
  • Excelente uniformidade da temperatura
  • Displays digitais independentes para temperatura e tempo com indicadores que alternam entre o ponto actual e o definido. O display mostra a última configuração utilizada, mesmo depois de a energia ter sido desligada
  • Caixa resistente a produtos químicos e fria ao toque
  • Inclui kit de sonda de temperatura externa RTD
  • Modelos com placas de aquecimento de cerâmica ou alumínio
Fornecimento: Cada unidade é fornecida completa com uma sonda de temperatura de aço inoxidável PT1000 de 203 mm, uma vareta de aço inoxidável de 457 mm, uma pinça de extensão para sonda de temperatura/termómetro e um conector de gancho.
Atenção: *RT = Ambiente