Print…
VWR® Advanced, Placas de aquecimento
Fornecedor: VWR
VWR®
444-0579EA 384 EUR
444-0579 VWRU97042-660 444-0576 444-0587 444-0586 444-0575 444-0589 444-0578 444-0577 444-0588 444-0583 444-0582 444-0585 VWRU97042-624 444-0584 444-0590 444-0581 444-0592 444-0591 444-0580
VWR® Advanced, Placas de aquecimento
Aquecimentos Placas de aquecimento
As placas de aquecimento VWR® Advanced, fornecem resultados precisos e reprodutíveis. As unidades são controladas por microprocessador e têm um display LED leitura. O painel de controlo inclui controlos fáceis de utilizar, que permitem aos utilizadores efectuar ajustes na temperatura. A parte de trás da caixa inclui um suporte excêntrico, com botão de bloqueio para acoplar a vareta de suporte (opcional) e o kit de pinças. O design de perfil baixo economiza espaço permitindo a sua utilização dentro de hottes de extracção de gases. A caixa resistente a derrames canaliza os líquidos, para evitar que entrem em contacto com os componentes internos.
  • Excelente uniformidade da temperatura
  • Controlo por microprocessador com memória integrada permitindo repor a última temperatura definida (mesmo se a unidade foi desligada)
  • Caixa resistente a produtos químicos e fria ao toque
  • Display LED para a temperatura
  • Modelos com placas de aquecimento de cerâmica ou alumínio
O indicador de temperatura acende-se quando a unidade é ligada e mantém-se aceso até a placa arrefecer. O sistema electrónico regula o aquecimento e coloca as amostras à temperatura desejada rápida e eficientemente. A medição da temperatura é controlada de forma mais precisa ao usar um termómetro de resistência (RTD). As placas de cerâmica são resistentes a químicos e têm uma superfície reflectora branca fácil de limpar. As placas de alumínio resistente não lascam nem fissuram, e proporcionam uma superfície de aquecimento mais uniforme.
Informações de encomenda: Está disponível um kit de vareta de suporte que inclui uma vareta de suporte de 457 mm de aço inoxidável, pinça de extensão para sonda de temperatura/termómetro, pinça de garra de tamanho médio, e conector de gancho.
Atenção: * RT= Ambient.