Print…
VWR® Professional Series, Agitadores magnéticos
Fornecedor: VWR
VWR® Professional
444-0611EA 1130 EUR
VWRU97042-750 444-0611 VWRU97042-710 444-0616 444-0613 VWRU97042-706 444-0612 444-0615 444-0614
VWR® Professional Series, Agitadores magnéticos
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Os agitadores magnéticos VWR® Professional destinam-se a aplicações que requerem uma exactidão, estabilidade e reprodutibilidade excepcionais A função de agitação, com motor e magneto de operação contínua, mantém a velocidade definida, mesmo que haja variações de carga ou viscosidade. Os controlos tácteis com displays LED independente e fáceis de ler para indicar a velocidade e o tempo, permitem ao operador ver todas as definições de uma vez.
  • Controlo por microprocessador
  • Displays digitais independentes para a velocidade e o tempo. O display irá mostrar as definições usadas na última vez, mesmo depois de a energia ter sido desligada
  • Caixa resistente a produtos químicos
  • Placa cerâmica
A parte de trás da caixa inclui um suporte para vareta de suporte com botão de bloqueio que recebe o kit de sondas opcional. O design de perfil baixo economiza espaço e encaixa dentro de hottes de extracção de gases. A caixa resistente a derramamentos canaliza os líquidos, protegendo, desta forma, os componentes internos. É emitido um alarme audível assim que a contagem do tempo chegar a zero no modo temporizado. O controlo de microprocessador com sistema electrónico desenvolvido regula a agitação - o controlo da velocidade é preciso e a agitação é consistente a qualquer velocidade. A funcionalidade de aceleração gradual aumenta lentamente a velocidade para uma maior segurança e acoplamento desenvolvido. Evita salpicos, aumenta o controlo da barra de agitação e fornece um controlo excelente a baixa velocidade. As placas de cerâmica são resistentes a químicos e têm uma superfície reflectora branca fácil de limpar.
Fornecimento: Cada unidade é fornecida completa com uma barra agitadora magnética revestida a PTFE.