Print…
Sistema de auto-enchimento de azoto líquido, série AF
478-0269EA 16350 EUR
VWRI478-0269 VWRI478-0385 VWRI478-0388 VWRI478-0271 VWRI478-0272 VWRI478-0273 VWRI478-0270
Sistema de auto-enchimento de azoto líquido, série AF
As unidades da série AF são sistemas de auto-enchimento e grande capacidade, que oferecem um controlador pré-instalado com uma interface de fácil utilização. O módulo de controlo é concebido para controlar o recipiente criogénico de modo automático. As unidades necessitam de alimentação de LN₂ a partir de um recipiente pressurizado independente ou de um sistema central de alimentação LN₂.
Os AF-75, -200 e -250 têm um recipiente interior e exterior de alumínio. As unidades podem ser montadas em rodízios opcionais. O controlador S-170 tem uma caixa separada anexada ao lado do recipiente. As tampas podem ser trancadas com um cadeado (não incluído, impossível no AF-75).
O AF-110 tem um recipiente interior de alumínio e uma caixa exterior quadrada com pintura electrostática a pó. A unidade está assente sobre rodízios. O AF-400 tem um recipiente interior de aço inoxidável. O utilizador pode escolher uma plataforma giratória neste modelo (AF-400P). Isto facilita o acesso às racks na parte traseira e reduz o número de racks. São de série os rodízios e um sistema de fecho. Em ambos os modelos, o controlador S-170 é integrado no painel frontal para definição e leitura fácil.
Os recipientes biológicos AF-800P e AF-1200P de aço inoxidável são concebidos para armazenamento de amostras nas condições mais seguras e eficientes, na fase líquida ou gasosa. O consumo de azoto líquido é reduzido e o tempo de manutenção é aumentado devido ao estreito diâmetro da boca. As valiosas amostras serão armazenadas na fase gasosa mesmo a -150 °C mesmo por baixo da tampa. As amostras são fáceis de aceder devido a um tabuleiro rotativo interno, que pode ser rodado através de uma pega rotativa localizada no topo do recipiente.