Para o armazenamento, manuseamento e transporte da mosca da fruta.
Fabricados em instalações certificadas conforme a norma ISO 9001:2000. Os tubos estreitos e largos são fabricados em PP, PS ou Resina K e embalados a granel ou em tabuleiro.
Poliestireno (PS): Esta resina apresenta propriedades semelhantes ao vidro, permitindo uma visualização isenta de distorções e muito clara do género e comportamento da mosca.
Polipropileno (PP), Autoclavável: PP é uma resina mais clara e mole que o PS. Isto é ideal para experiências sensíveis a níveis de custos e para uma melhor visualização.
Resina K: A Resina K é uma resina premium resistente a riscos, que combina a transparência do PS com a flexibilidade do PP.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904.