Print…
VWR® Stepper, Pipeta repetitiva
Fornecedor: VWR
VWR® Stepper
613-0964EA 249 EUR
613-0964 613-1262
VWR® Stepper, Pipeta repetitiva
Pipetas Pipetas repetitivas
O Stepper, em conjunto com as pontas de dispensação da VWR®, é um sistema comprovado para a gama completa de volumes de dispensação de 1 a 5000 μl.
  • Leve (105 g) - adequada para a dispensação de séries longas
  • Dispositivo fiável que requer pouca manutenção graças ao design e construção robustos com um número reduzido de peças de desgaste rápido
  • Design ergonómico com botão de dosagem posicionado na parte superior do dispositivo para seleção, carregamento e dispensação do volume com uma só mão
  • Escolha entre a máxima precisão ou o máximo de repetições do volume de dosagem pretendido, de acordo com os requisitos da aplicação
  • Testada quanto ao seu funcionamento e precisão após o fabrico - o número de série só é atribuído se os requisitos da norma DIN EN ISO 86551 forem cumpridos