Print…
Balanças analíticas, Entris II advanced
Fornecedor: Sartorius
Entris® II
611-4909EA 3580 EUR
611-4909 611-4891 611-4870 611-4892 611-4883 611-4884 611-4852 611-4853 611-4897 611-4898 611-4910 611-4844 611-4845 611-4858 611-4869
Balanças analíticas, Entris II advanced
Balanças
Entris® II Advanced analytical balances feature isoCAL, intuitive graphic touch display and 13 built-in applications. Highly accurate results are guaranteed via the monolithic weigh cell technology. High chemical resistance is ensured by using parts made from hard-wearing PBT, stainless steel and glass. Integrated protection systems increase reliability of weighing results: Three configurable levels determine valid weighing data and ensure only valid data is transferred to external devices.
  • Fast stabilisation time thanks to state-of-the-art weighing sensors
  • Best repeatability with rectangular weighing pan
  • Overload protection, rugged design, weighs up to a pre-set amount
  • Guaranteed reliability with the self-test '@start'
  • Choice of models with internal or external calibration
  • CalAudit Trail provides gapless documentation with automatic documentation of calibration processes, calibration trigger and date and time stamp
  • Hybrid screen gives excellent readability and use. Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology provides an easy and clear structured user interface
  • Password protection ensures secure operation, avoids unintentional changes. User management controls access to balance settings
  • Built-in real time level support simplifies balance levelling
Models with 0,1 and 1 mg readability have a draft shield, this minimises weighing errors caused by electrostatically charged samples using specially coated glass parts. The weighing chamber gives the highest usable weighing chamber height easily accommodating even large containers, ensuring convenient access to the weighing pan. The sliding and top doors can be can easily be removed for cleaning. Models with 10 or 100 mg readability do not have draft shields.
Escolha de modelos com isoCAL (calibração e ajuste interno) para resultados exatos de pesagem. Precisão excelente e comodidade operativa utilizando a função totalmente automática de calibração e ajuste controlada pela temperatura interno e pelo tempo. Garante um funcionamento em conformidade (SOP) com auto-notificação se a calibração estiver fora da gama normal. A balança adapta-se facilmente às condições ambiente com apenas um click no ecrã inicial. Um sensor de nível eletrónico interno monitoriza continuamente o nivelamento correto, mensagem de alarme quando não está nivelado e orientação interativa para o utilizador.
Conveniência 'Plug and play' - deteta automaticamente acessórios Sartorius (p. ex. impressora, segundo visor). Verdadeira função 'PC direto' para fácil conexão a um PC para transferir dados de pesagem diretamente para folhas de cálculo ou documentos, tais como Microsoft® Excel ou Word.
Os modelos têm aplicações integradas com impressão de dados de acordo com GLP / GMP. Funções incluem: pesagem/dosagem, contagem, pesagem da percentagem, total combinado/líquido, componentes/total, pesagem dinâmica, fator de cálculo/taxa, determinação da densidade, estatística, fixação do pico, pesagem de controlo, conversão da unidade de massa, pesagem sob o piso para amostras maiores e teste inteligente de pipetas.
Entris® II Basic Advanced balances have 13 built-in applications with GLP / GMP compliant printout / data output. All models have 13 built-in languages for international operation: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Turkish, Hungarian and Polish. The series has data output for dynamic weighing applications and configurable time interval for data output plus an RS232 9-pin interface and RS232 port. Two USB Type C interfaces enable multiple connections to external devices, data can also be transferred to a USB stick. Entris II allows individualised printouts for up to six unique user profiles. These models also have an anti-theft lock.
Atenção: Nota: Modelos com o sufixo CEU são a versão verificada da Europa (exceto França, onde estão disponíveis os modelos CFR).