Print…
Lamelas, Menzel Gläser
Fornecedor: Epredia
MENZDA020026A3E0EA 11.9 EUR
MENZDA020026A3E0 MENZDA020026A4E0_U
Lamelas, Menzel Gläser
Concebidas para o uso em hemacitómetros.
Embalagem: Duas lamelas por envelope de plástico, dez lamelas por caixa.