Print…
Ospemifene ≥98.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Atenção
TCIAO0441-1GEA 639 EUR
TCIAO0441-1G TCIAO0441-100MG
Ospemifene ≥98.0% (by GC)
Ospemifene
Fórmula: C₂₄H₂₃ClO₂
Peso Molecular: 378,90 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00871890
Número CAS: 128607-22-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %