α-Ácido linoleico
Fornecedor: Cayman Chemical
CAYM90210-50EA
48.7
EUR
CAYM90210-50
CAYM90210-250
CAYM90210-100
α-Ácido linoleico
α-Ácido linoleico
Fórmula:
C₁₈H₃₀O₂ Peso Molecular: 278,44 g/mol Ponto de ebulição: 443 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –9,5 °C Densidade: 0,9141 g/cm³ (18 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00065720 Número CAS: 463-40-1 EINECS: 207-334-8 Merck Index: 12,05530 |