Print…
Procurou por: Toluene-α-sulphonyl fluoride
12  resultados encontrados
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (M145-25G)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Um inibidor irreversível da protease serina da tripsina, quimotripsina, calicreína, subtilisina e trombina. Também inibe a protease cisteína da papaín...
UOM: 1 * 25 g
MSDS Certificados
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Fluoreto de tolueno-sulfonil-a 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Descrição: Inhibitor of Serine proteases: Toxicity LD50 <500mg/kgAffords alkenes via reaction with carbonyl compounds
Fornecedor: Apollo Scientific
Descrição: Fluoreto de tolueno-sulfonil-a 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Fluoreto de tolueno-sulfonil-a ≥99%
Código de Artigo: (786-055)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Inhibitor of cysteine proteases & mammalian acetylcholinesterase
UOM: 1 * 5 g
Fornecedor: PanReac AppliChem
Descrição: Fluoreto de tolueno-sulfonil-a
Fornecedor: TCI EUROPE
Descrição: Fluoreto de tolueno-sulfonil-a
Fornecedor: TCI EUROPE
Descrição: Fluoreto de tolueno-sulfonil-a
Código de Artigo: (PIER36978)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Fluoreto de tolueno-sulfonil-a
UOM: 1 * 5 g
Fornecedor: Cayman Chemical
Descrição: Fluoreto de tolueno-sulfonil-a
Fornecedor: MP Biomedicals
Descrição: Phenylmethylsulfonyl fluoride is an irreversible inhibitor of serine proteases - inhibits trypsin, chymotrypsin and protease. Inhibits mammalian acety...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom