Print…
Methyl isocyanoacetate ≥97.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Perigo
TCIAM2549-5GEA 83 EUR
TCIAM2549-5G TCIAM2549-1G
Methyl isocyanoacetate ≥97.0% (by GC)
Methyl isocyanoacetate
Fórmula: C₄H₅NO₂
Peso Molecular: 99,09 g/mol
Ponto de ebulição: 75°C
Ponto de Inflamação: 84°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00000006
Número CAS: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %