Print…
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 96%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B23037.06EA 127 EUR
B23037.06 B23037.03
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 96%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Peso Molecular: 132,16 g/mol
Ponto de ebulição: 82…83 °C (14 mmHg)
Densidade: 1,066
Ponto de Inflamação: 80 °C (176 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003213
Número CAS: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Merck Index: 12,05232