Print…
Lutetium trinitrate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
14568.06EA 329 EUR
14568.06 14568.03 14568.14
Lutetium trinitrate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lutetium trinitrate hydrate
Fórmula: LuN₃O₉·H₂O
Peso Molecular: 379 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150421
Número CAS: 100641-16-5
EINECS: 233-241-7
UN: 1477
ADR: 5.1,III