Print…
Europium trinitrate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
11296.14EA 993 EUR
11296.14 11296.06
Europium trinitrate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Europium trinitrate hydrate
Fórmula: EuN₃O₉·xH₂O
Peso Molecular: 337,98 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149698
Número CAS: 100587-95-9
EINECS: 233-380-3
UN: 1477
ADR: 5.1,III