Print…
Fosfinato de sódio monohidratado ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
27898.297EA 82.3 EUR
27898.297
Fosfinato de sódio monohidratado ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fosfinato de sódio monohidratado
Fórmula: NaH₂PO₂·H₂O
Peso Molecular: 105,99 g/mol
Ponto de Fusão: 90 °C
Densidade: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD06252379
Número CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Encomendar
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm