Reagente de Fehling II (L(+)-Tartarato de sódio e potássio em solução de hidróxido de sódio) concentrada para a determinação qualitativa de açúcares redutores
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
31966.267EA
66.2
EUR
31966.267
Reagente de Fehling II (L(+)-Tartarato de sódio e potássio em solução de hidróxido de sódio) concentrada para a determinação qualitativa de açúcares redutores
Reagente de Fehling II (L(+)-Tartarato de sódio e potássio em solução de hidróxido de sódio)
Solução alcalina, tartarato de sódio-potássio
5 ml de solução A + 5 ml de solução B corresponde a cerca de 0,050 g de glicose anidra
UN:
1824 ADR: 8,II |
Identification | Passes test |