Print…
Hexacarbonylmolybdenum 98%
Perigo
ACRO190390500EA 246 EUR
ACRO190390500 ACRO190392500 ACRO190390100
Hexacarbonylmolybdenum 98%
Hexacarbonylmolybdenum
Fórmula: C₆MoO₆
Peso Molecular: 264 g/mol
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 150 °C (decomposição)
Densidade: 1,96 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003466
Número CAS: 13939-06-5
EINECS: 237-713-3
UN: 3466
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %