Print…
VWR®, Micro-seringas estanques a gases
Fornecedor: VWR
VWR®
549-0564EA 49.1 EUR
549-0564 549-0563 549-0562 549-0561 549-0539 549-0538 549-0559 549-0537 549-0536
VWR®, Micro-seringas estanques a gases
Seringas Seringas para cromatografia
Microsseringas sem agulha
Conector luer lock de uso geral para usar com injectores automáticos e equipamentos de manuseamento de líquidos. Todas as partes em contacto com o líquido são feitas de vidro borossilicato neutro e PTFE. Isto proporciona um excelente desempenho e um ambiente inerte para as amostras.
Pontas de PTFE
Fornecem uma vedação total à prova de fugas para líquidos e gases.
Agulhas 549-0560 para seringas estanques a gases de 1, 2,5, 5 e 10 ml. Agulhas 549-0565 para seringas estanques a gases de 0,1 ml.
Informações de encomenda: As agulhas têm de ser pedidas à parte.