Print…
VWR®, Micro-seringas HPLC, Rheodyne
Fornecedor: VWR
VWR®
549-0535EA 67.8 EUR
549-0535 549-0534
VWR®, Micro-seringas HPLC, Rheodyne
Seringas Seringas para cromatografia
Fine fixed needle, with special polished blunt tip, specific length and diameter, ensures a complete seal, preventing damage to needle seals and rotor.
* com êmbolo super flexível
* com êmbolo super flexível
Na tabela, o comprimento diz respeito ao comprimento da agulha.