Print…
Acrylogel 2.6 solution 30%, Electran for electrophoresis, VWR®
427205EEA 0 EUR
VWRC427205E
Acrylogel 2.6 solution 30%, Electran for electrophoresis, VWR®
Uma conveniente solução, pronta para uso 30% M/V (30%T) solução de acrilamida `Electran` e NN'-Metilenebisacrylamide `Electran` (2.6%C) em água deionizada (Relação final é 37.5:1)