Print…
VWR®, Bovine serum albumin (BSA), Cohn fraction V
Fornecedor: VWR
VWR®
422371XEA 454 EUR
422371X
VWR®, Bovine serum albumin (BSA), Cohn fraction V
Proteínas e Peptídeos
Uma Fração V albumina produzida por fracionamento de etanol frio com mínimo uso de químicos. Ácidos graxos e resíduos do ácido sialico são preservados neste BSA.