Print…
Colchicina ≥98%
Perigo
278052WEA 144 EUR
278052W 27805FM
Colchicina ≥98%
Colchicina
Fórmula: C₂₂H₂₅NO₆
Peso Molecular: 399,44 g/mol
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078484
Número CAS: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536
Encomendar
Assay Min. 98% (HPLC)
Identity (IR-spectrum) Passes test
Specific rotation (a 20/D; 1%; water) -250 to -220°C
Water (according to Karl Fischer) Max 2%