Print…
Procurou por: Funis para tambores
7  resultados encontrados
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (NEWPDRM1125-RD-NPT)
Fornecedor: NEW PIG
Descrição: Patented Burpless® designs deliver no-splash filling and one-handed access for easy regulatory compliance.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: NEW PIG
Descrição: Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
Código de Artigo: (119-0389)
Fornecedor: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Descrição: Spill control funnel is an eco-friendly, cost-effective way to collect liquids and keep drum tops clean.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VITLAB
Descrição: PP ou HDPE, translúcido.
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: Made of PP, translucent.
Fornecedor: HIRSCHMANN
Descrição: These large transparent funnels, made of PP, are suitable for filling large amounts of liquid.
Fornecedor: asecos
Descrição: Drum funnel, PE, with sieve and lid, with Ø 580 mm, and filling capacity 5 l
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom