Print…
Procurou por: Butirómetros
12  resultados encontrados
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (614-0105)
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: Measuring method, for ice cream.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: According to Roeder´s weighing method.
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: According to Koehler´s measuring method.
Promoção
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: For drinking vat milk, frosted rear scale wall, error tolerance 0,025%.
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: Borosilicate glass.
Código de Artigo: (614-0135)
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: According to Roeder´s weighing method.
UOM: 1 * 10 unid.
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: According to Roeder´s weighing method.
Código de Artigo: (614-0136)
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: For determining free fat content in milk and cream.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: According to Teichert`s method.
Código de Artigo: (614-0097)
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: According to Sichler`s method, with rounded scale.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: According to Kehe`s method.
Código de Artigo: (614-0132)
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: Butyrometer for butter, Roeder´s, 0 - 70 - 90 % : 0,5
UOM: 1 * 10 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom