Print…
Procurou por: Tabuleiros/Tinas de laboratório
81  resultados encontrados
SearchResultCount:"81"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (216-1492)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Plastic, blue tray with white insert.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Tabuleiros e separadores para tubos estreitos
Fornecedor: KARTELL
Descrição: De PS, brancos.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Made of stainless steel with two handles.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Made of stainless steel with flat bottom.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Tray made of stainless steel with two handles.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Made of stainless steel 18/10 with flat bottom.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Bowls are high form, and made of stainless steel 18/10.
Fornecedor: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrição: Simplify sample storage with these color-coded caps and inserts.
Fornecedor: MULTIROIR
Descrição: PS.
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Tray, laboratory, Aço inoxidável, L×P×A ext.: 290×225×50 mm, L×P×A int.: 260×190×50 mm
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Made of stainless steel with round bottom.
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Fornecedor: MULTIROIR
Descrição: Range of five lightweight and sturdy laboratory trays. They are made of white heavy-duty PP and are ideal for a wide range of uses.
Código de Artigo: (216-2744)
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrição: De PP
UOM: 1 * 3 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 81
no targeter for Bottom