Print…
Procurou por: Recipientes de reacção, cilíndricos
17  resultados encontrados
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two...
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: DURAN® borosilicate glass.
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: DURAN®, borosilicate glass, clear, with round bottom.
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: DURAN®, borosilicate glass, clear, with flat bottom.
Código de Artigo: (PALL97134)
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrição: Recipientes de reacção, cilíndricos, Stainless steel pressure vessel, Aço inoxidável, Cap.: 18,9 L (5 gallon)
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (KGWATRGN7399)
Fornecedor: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrição: This cylindrical reaction vessel is made up of borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, e fundo redondo.
Código de Artigo: (ROBU18910)
Fornecedor: ROBU GLASFILTER
Descrição: CSB reaction vessel with moulded diameter and standard joint 29/32.
UOM: 1 * 2 unid.
Fornecedor: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrição: Borosilicate glass.
Código de Artigo: (KGWATRGN7577)
Fornecedor: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrição: This reaction vessel is made of borosilicate glass 3.3
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrição: Borosilicate glass.
Fornecedor: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrição: Reaction vessel with stationary frame, J valve and accessories
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Fornecedor: SciLabware
Descrição: PYREX®, borosilicate glass.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom