Print…
Procurou por: Recipientes de reacção, copos
6  resultados encontrados
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Bohlender
Descrição: PFA, translucent.
Código de Artigo: (BOHLB320-01)
Fornecedor: Bohlender
Descrição: PFA, translucent.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, with laboratory flat flange (DN) with groove for vacuum use. Maximum operating pressure at 250 °C: 0,5 bar.
Código de Artigo: (646-0035)
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: WTW
Descrição: Flow vessels for WTW conductivity measuring cells are perfectly designed to perform measurements without the interference of carbon dioxide through th...
Código de Artigo: (SCOT210335705)
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom