Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (5)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
Procurou por:
Cabeças de Destilação
17  results were found
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/86/18989386.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Ordenar por:
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   Cabeça para destilação, com uma ligação e dois cones a 75°, DURAN® Vidro borossilicato, Junta fêmea: 14/23 IN, Junta macho: 29/32 - 29/32 IN
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   De vidro borossilicato 3.3 DURAN®.
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   DURAN®, borosilicate glass, clear.
Código de Artigo: (271-3215)
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   DURAN®, borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   Adaptadores, Cabeça colectora, Stutzer, curva, DURAN® Vidro borossilicato, Junta macho: 24/29 IN
Código de Artigo: (BOHLB289-03)
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   PTFE, white.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  SciLabware
Descrição:   Adaptadores, Quickfit®, Cabeça de destilação, PYREX® Vidro borossilicato, Junta fêmea: 14/23 IN, Do cone ao condensador: 24/29 IN, Do cone ao frasco: 24/29 IN
Fornecedor:  SciLabware
Descrição:   PYREX®, borosilicate glass.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 17
  1  2  3  Próxima