Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (8)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "cartuchos-de-gas"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/74/18945274.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Ordenar por:
Código de Artigo: (451-2201)
Fornecedor:  USBECK Laborgeräte
Descrição:   Aquecedore, Cartucho de gás, 400 ml, butano/propano
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Descrição:   Aquecedore, Cartucho de gás, C 206, 314 ml, Para: Bunsen burner 206 and X 2000 blowlamps, butano/propano
Código de Artigo: (HECH41396020)
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   Aquecedore, Cartucho de gás, 190 g, butano
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 3  de 3