Print…
Viscosímetros rotativos, Smart
Fornecedor: Fungilab
Smart
FUNGV211002NEA 4440 EUR
FUNGV211002N FUNGV211001N 645-0083 645-0082 645-0084 FUNGV211003N
Viscosímetros rotativos, Smart
Viscosímetros Viscosímetros rotativos
Viscosímetros simples e resistentes para medições de rotina em controlos de qualidade e em laboratórios de I&D.
  • Precisão de ±1,0% da escala total e resolução de 0,1 para a gama de viscosidade inferior a 10000 cP
  • Funções de medição do tempo - tempo até ao torque e tempo até à paragem com 10 memórias de trabalho
  • Funções de AUTO-TESTE e de SELECÇÃO AUTOMÁTICA DA GAMA
  • Fusos de aço inoxidável AISI 316 – marcados e facilmente identificáveis
  • A interface USB permite a transferência de dados para PC em formato Excel usando o software do data logger
A interface táctil com 6 teclas permite ao utilizador navegar facilmente pelo menu do programa e decidir o que pretende incluir na leitura do display gráfico monocromático.