Print…
Procurou por: Eléctrodos de electroporação
18  resultados encontrados
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: BTX
Descrição: Microslides have been used for embryo manipulation and cell or protoplast fusion. The Microslide fits on the microscope allowing observation of the al...
Fornecedor: BTX
Descrição: These in vivo style electrode specifically designed for muscle gene delivery. Among the non-viral techniques for in vivo gene transfer, the direct inj...
Fornecedor: BTX
Descrição: Calliper electrodes are reusable, calliper-style electrodes for a variety of in vivo applications such as drug or gene delivery. Calliper elect...
Fornecedor: BTX
Descrição: AgilePulse™ needle array electrodes are miniature needles designed to provide superior, highly uniform electric fields in dermal or muscular tissue as...
Fornecedor: BTX
Descrição: Os Genetrodes™ são pares de eléctrodos reutilizáveis, estilo agulha, ideais para aplicações de electroporação in vivo e in ovo, incluind...
Fornecedor: BTX
Descrição: Tweezertrodes™ are reusable, tweezer style electrodes for in vivo drug or gene delivery applications.
Fornecedor: BTX
Descrição: Os eléctrodos 2-Needle Array são eléctrodos de agulha especialmente concebidos para aplicações in vivo de administração de genes ou medicamento...
Fornecedor: BTX
Descrição: These reusable oocyte Petri electrodes are ideal for electroporation of oocytes, embryos, or other cell types in small volumes.
Fornecedor: BTX
Descrição: This electrode is designed for delicate and/or difficult tissue transfection. Ex vivo electropoartion is an efficient, effective method to introduce g...
Fornecedor: BTX
Descrição: Tweezertrodes™ are reusable, tweezer style electrodes for in vivo, and in utero drug or gene delivery. Tweezertrodes™ consist of a standard 12 cm twee...
Código de Artigo: (732-0025)
Fornecedor: BTX
Descrição: The Petri Pulser™ electrode is a reusable electroporation applicator designed to fit into each single well of a 6-well plate or an individual 35 mm di...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (732-0000)
Fornecedor: BTX
Descrição: This petri dish electrode is designed to be used with a 100 mm petri dish that functions as the electroporation chamber. The electrode is used to elec...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: BTX
Descrição: This tissue chamber is specifically designed to handle ex-vivo tissue samples that are either larger than normal or have a unique shape making it diff...
Fornecedor: BTX
Descrição: Reusable plate electrode designed to directly electroporate adherent cells or electroporate cultured cell monolayers on filters. The Adherent Cell ele...
Código de Artigo: (700-4804)
Fornecedor: BTX
Descrição: The BTX Meander Fusion Chamber is a novel microslide design which is specifically used for electro cell fusion. The chamber generates a divergent fiel...
UOM: 1 * 4 unid.
Fornecedor: BTX
Descrição: Genepaddles are non invasive, paddle-style, reusable electrodes designed for in vivo and in vitro applications, such as gene delivery (I...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom