Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (4)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "transiluminadores-uv"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/58/18989958.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Todos os transiluminadores VWR® deslizam para fora do sistema para fácil acesso e fornecem iluminação muito uniforme. Os transiluminadores para o sist...
Fornecedor:  CONSORT
Descrição:   These transilluminators are based on an electronic ballast. The 25 kHz high frequency provides excellent stability and avoids any flickering effect.
Fornecedor:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição:   Todos os transiluminadores de bancada são compactos, leves e constituem uma alternativa económica para a série de transiluminadores de desempenho elev...
Fornecedor:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição:   Estes transiluminadores de UV de desempenho elevado, com quatro tubos de 25 W, proporcionam uma iluminação UV uniforme e de alta intensidade, de 100 W...
Fornecedor:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição:   O iluminador de UV FirstLight® dispõe de uma fonte de excitação extremamente uniforme para obtenção de imagens fluorescentes quantitativas numa vasta ...
Código de Artigo: (733-2006)
Fornecedor:  EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição:   Designed to visualise DNA stained with ethidium bromide. Safety features include a UV-blocking cover and a power cut-off switch when the cover is open...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6  de 6