Print…
Procurou por: Banhos com circuladores amovíveis
15  resultados encontrados
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Julabo
Descrição: Os potentes e robustos circuladores de laboratório CORIO™ proporcionam a temperatura exata, precisão absoluta e uma ampla amplitude térmica de funcion...
Fornecedor: Julabo
Descrição: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CORI...
Fornecedor: LAUDA
Descrição: Os termóstatos de banho/circulação possuem navegação de menu com texto normal e são ideais para utilização fácil.
Fornecedor: LAUDA
Descrição: As unidades ECO com banhos de plástico transparente fornecem visibilidade em todos os casos em que as amostras de teste necessitam de ser observadas d...
Fornecedor: LAUDA
Descrição: Os termóstatos de aquecimento Alpha têm uma consola de controlo fácil de usar com três botões e um display LED grande, de leitura fácil, para simplifi...
Fornecedor: IKA
Descrição: The HBC circulating baths have a high-quality stainless steel bath, an extended temperature range for tempering fluids in open and covered water baths...
Fornecedor: IKA
Descrição: The ICC compact immersion circulators allow flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for use with liquids up to temper...
Código de Artigo: (HUBE2037.0040.98)
Fornecedor: HUBER
Descrição: Heating circulation bath thermostats with either polycarbonate or stainless steel baths, which are simple to use and are suitable for a variety of app...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: IKA
Descrição: The ICC compact immersion circulators allow flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for use with liquids up to temper...
Fornecedor: HUBER
Descrição: Ces cryothermostats à circulation sont parfaits pour le contrôle direct de la température de −30 à +200 °C.
Fornecedor: HUBER
Descrição: These circulators with insulated refrigeration baths are designed for direct temperature control from −20 to +200 °C. The units are suitable for ...
Fornecedor: THERMO ELECTRON LED GMBH
Descrição: The SAHARA series are suitable for internal or external circulation and have a choice of eight different controllers that are suitable for various dif...
Fornecedor: THERMO ELECTRON LED GMBH
Descrição: These heated bath circulators maintains the ambient temperature. The SAHARA series of heated bath circulators are available with a wide variety of wor...
Fornecedor: NICKEL ELECTRO
Descrição: These circulating water baths are available in two ranges for circulating just water up to 99 °C or oil up to 130 °C. Operating temperatures below amb...
Fornecedor: NICKEL ELECTRO
Descrição: These thermostatically controlled analogue stirred baths have a corrosion resistant stainless steel tank and durable outer case. Immersed components a...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom