Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (16)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Agitadores suspensos, digitais
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Agitadores de laboratório ideais para tarefas de agitação para quantidades de até 25l (VOS 40 digital) ou para tarefas intensivas de agitação até 40L ...
Código de Artigo: (441-0017)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Este agitador suspenso, silencioso e económico, está indicado para as aplicações de mistura simples em laboratório, tais como o processamento de meios...
UOM:  1 * 1 unid.
Descontinuado
Fornecedor:  IKA
Descrição:   Powerful laboratory stirrers for quantities up to 40 or 100 l (H₂O). Units automatically adjust the speed through microprocessor controlled technology...
Fornecedor:  IKA
Descrição:   Extremely powerful laboratory stirrers for highly viscous applications and intensive mixing of quantities up to 100 l (H₂O). Units automatically adjus...
Fornecedor:  IKA
Descrição:   Laboratory stirrers designed for simple stirring tasks for quantities up to 15 or 25 l (EUROSTAR 20 digital and EUROSTAR 40 digital), or for intensive...
Fornecedor:  IKA
Descrição:   This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VELP SCIENTIFIC
Descrição:   Gama de agitadores suspensos com ajuste eletrónico que estão equipados com sistemas avançados de segurança.
Fornecedor:  HEIDOLPH
Descrição:   Agitadores eletrónicos potentes apresentam uma função de arranque suave que evita derrames. A velocidade aumenta lentamente até atingir a velocidade p...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 11
  1  2  Próxima