Print…
Procurou por: Panos para aplicações gerais
40  resultados encontrados
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (KIMB38715)
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: These microfibre cloths lift and trap surface dirt. Ideal for cleaning in offices, healthcare, and hospitality.
UOM: 1 * 25 unid.
Fornecedor: PGI NONWOVEN
Descrição: Compostable J-Cloth® Plus cleaning wipes feature a unique, open, wavy texture that enables efficient pick-up of all types of dirt particles.
Embalagem sustentável
Materiais sustentáveis
Redução de resíduos Promoção
Fornecedor: PGI NONWOVEN
Descrição: This reusable cloth is constructed with a unique, open, wavy texture that enables efficient pick up of all types of dirt particles. Designed to provid...
Código de Artigo: (KIMB61930)
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: KIMTECH PREP® SCOTTPURE™ Wipers are designed for wiping tasks where precision and reliability are essential.
UOM: 1 * 6 Rolo
Fornecedor: PGI NONWOVEN
Descrição: These hardwearing towels are ideal for carrying out routine cleaning tasks in kitchens and restaurants. Because of their excellent absorbency the Mult...
Fornecedor: PGI NONWOVEN
Descrição: These wipes feature unique, open, wavy texture that enables efficient pick-up of any dirt and makes it easy to rinse, ensuring longer freshness.
Fornecedor: PGI NONWOVEN
Descrição: Extra strong hygienic wipes with outstanding performance. Available in five colours.
Fornecedor: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Descrição: Reusable cloth for use on all non structured, smooth surfaces.
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: Os toalhetes WYPALL* X80 são feitos de material HYDROKNIT* duradouro e resistente, e, por conseguinte, ideais para tarefas pesadas como limpeza de gor...
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: Toalhetes resistentes, com libertação reduzida de fibras, para limpeza com produtos químicos e solventes. Perfeitos para as aplicações de impressão, p...
Fornecedor: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Descrição: These highly purified microfibre cloths allow streak-free cleaning of all smooth and polished surfaces such as ceramic, stainless steel, glass and mir...
Promoção
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: Feitos de Hydroknit®, um material de rápida absorção obtido pelo entrelaçamento por processo hidráulico de fibras de poliéster e de celulose, sem cola...
Fornecedor: PGI NONWOVEN
Descrição: VeraClean Polish Plus is a bulky, velvet-soft polishing cloth that is designed for use in critical environments and on sensitive surfaces. It is suita...
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: WYPALL® X80 Cloth is fast absorbing thanks to the unique non woven HYDROKNIT® material. These bulky, reusable cloth-like wipes have an excellent absor...
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: Os toalhetes de limpeza KIMTECH PURE* são fabricados com 100% de polipropileno virgem. São fortes e absorventes, possibilitando uma limpeza rápida e e...
Código de Artigo: (MMMA2022)
Fornecedor: 3M
Descrição: The 2022 series Scotch-Brite™ Perfect-it microfibre wipes are premium microfibre polishing cloths. They are ideal for cleaning and polishing a wide ra...
UOM: 1 * 100 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom