Print…
Procurou por: Toalhas de papel
15  resultados encontrados
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: Disposable hand towels made from AIRFLEX*, a voluminous, textile-like fabric, 2 or 3 ply.
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: These hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric. In combination with the SLIMROLL* dispenser they are ideal for use in high f...
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and supplied in cost-saving ‘compressed’ packs (with 18% mo...
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric, safe for food use and supplied in cost-saving ‘compressed’...
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: Disposable hand towels made from AIRFLEX* (a voluminous, textile-like fabric).
Código de Artigo: (115-2168)
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric.
UOM: 1 * 190 unid.
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric (100% recycled fibres).
Código de Artigo: (KIMB6617)
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: Designed to help you support washroom hygiene standards in high frequency environments without compromising on quality and value.
UOM: 1 * 5.100 unid.
Código de Artigo: (KIMB6781)
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: Kleenex® Ultra™ Slimroll™ is the most gentle rolled hand towel perfect for elevated care in premium washrooms. Slimroll™ hand towel pairs with our com...
UOM: 1 * 6 Rolo
Código de Artigo: (KIMB5856)
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: Toalhas para as mãos descartáveis feitas de AIRFLEX* (um tecido volumoso, do tipo têxtil).
UOM: 1 * 1.760 unid.
Código de Artigo: (KIMB6687)
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
UOM: 1 * 6 Rolo
Código de Artigo: (KIMB6692)
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
UOM: 1 * 6 Rolo
Código de Artigo: (KIMB6063)
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: Embossed paper towel rolls for use with CONTROLOMATIC* dispenser 6963.
UOM: 1 * 6 Rolo
Fornecedor: Essity
Descrição: Toalhas de mãos intercaladas, dobradas em Z e em C e rolos de toalhas de mãos para sistemas dispensadores Tork, disponíveis em vários graus de qualida...
Código de Artigo: (SCAA746000)
Fornecedor: Essity
Descrição: Strong and absorbent multipurpose towel made of virgin fibres.
UOM: 1 * 250 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom