Print…
Procurou por: Toalhetes pré-saturados
13  resultados encontrados
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (115-2422)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These abrasive wipes made from PP with PE web are pre-wetted with a cleaning solution. Ideal for cleaning very dirty hands.
UOM: 1 * 1 unid.
MSDS
Código de Artigo: (115-0128)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These non woven wipes are constructed from 100% polypropylene and are moistened with a blend of pure, reagent grade 70% isopropyl alcohol and 30% reag...
UOM: 1 * 100 unid.
MSDS
Código de Artigo: (111-1952)
Fornecedor: 3M
Descrição: The 105 face seal cleaner is an individually wrapped wipe for cleaning and freshening the face piece without damaging it.
UOM: 1 * 40 unid.
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: Fabricados a partir de polipropileno texturizado impregnado, os toalhetes de limpeza WYPALL* isentos de água foram especialmente formulados e concebid...
Código de Artigo: (115-1997)
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
Descrição: This refillable wet wiping system is the ideal alternative to using a spray bottle or open bucket in combination with a rag, making it easy to use and...
UOM: 1 * 6 Rolo
Fornecedor: Texwipe
Descrição: PolySat® is constructed from a 100% melt-blown polypropylene substrate that is pre-wetted with 70% isopropyl alcohol and packaged in a resealable Flex...
Código de Artigo: (115-2569)
Fornecedor: Texwipe
Descrição: IPA Wipers are saturated with isopropyl alcohol and are ideal for most general cleaning applications.
UOM: 1 * 500 unid.
Código de Artigo: (PRTWIW10WHR)
Fornecedor: Portwest
Descrição: Paper wipe for delicate task, disposable, Não estéril, branco, Dimensões (C×L): 260×270 mm, 150 per dispenser
UOM: 1 * 150 unid.
Código de Artigo: (129-0248)
Fornecedor: MICRONOVA
Descrição: SilSat wipes address the problem of using lubricant in a controlled application by offering high grade silicone on a pre-saturated wipe. Each polyeste...
UOM: 1 * 192 unid.
MSDS
Fornecedor: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Descrição: These heavyweight polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 96% IPA and 4% DIW. They are ideal for general and manufacturing applications, as w...
Código de Artigo: (EPTA6-LS964-685)
Fornecedor: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Descrição: These polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 96% IPA and 4% DIW. They are ideal for general and manufacturing applications, as well as for i...
UOM: 1 * 1.200 unid.
MSDS
Fornecedor: Essity
Descrição: Pre-moistened wipes made from a viscose and polyester mix. The single ply wipes are tough on grease and dirt but gentle enough on skin to use several ...
Código de Artigo: (EPTA6-LS7030-PC-24)
Fornecedor: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Descrição: These polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 70% IPA and 30% DIW. They are ideal for general and maintenance applications, as well as for in...
UOM: 1 * 27 Saco
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom