Print…
Procurou por: Estéreis
23  resultados encontrados
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (115-0033)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These cleanroom wipes are made of polyester and cellulose.
UOM: 1 * 100 unid.
Código de Artigo: (115-1724)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Toalhetes, poliéster, de tecido duplo com rebordos cortados, lavados em salas limpas de classe 4 ISO para reduzir a contaminação por partículas e extr...
UOM: 1 * 300 unid.
Fornecedor: CONTEC
Descrição: Duas camadas laminadas de poliéster tricotado. Toalhete durável com o dobro da capacidade de absorção das camadas individuais.
Fornecedor: CONTEC
Descrição: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges.
Código de Artigo: (115-0439)
Fornecedor: CONTEC
Descrição: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges and increased sorbency.
UOM: 1 * 100 unid.
Fornecedor: CONTEC
Descrição: These non pyrogenic LE wipes are the first sterile non woven wiping products designed for the pharmaceutical, medical device and biotech industries. M...
Fornecedor: CONTEC
Descrição: These wipes are manufactured from high quality 100% knitted polyester fabric with sealed edges. The polyester fabric offers the widest range of solven...
Fornecedor: CONTEC
Descrição: Non woven, hydroentangled polyester/cellulose blend. Ideal for wipe down of products prior to their introduction to the cleanroom.
Fornecedor: Texwipe
Descrição: Vertex® wipes are the cleanest, most consistent, and most rigorously quality tested cleanroom wipes.
Fornecedor: Texwipe
Descrição: Sterile TexTra™ é um toalhete de limpeza de uma folha, em tricô duplo, em 100% de poliéster de filamentos contínuos, que proporciona uma absorção de e...
Fornecedor: Texwipe
Descrição: Estes toalhetes de poliéster resistente, de uma folha, com rebordo selado, oferecem a mesma capacidade de absorção do que um toalhete de folha dupla. ...
Fornecedor: Texwipe
Descrição: SterileWipe™ LP is a 100% continuous-filament cut edge polyester wipe that is low in particle generation and extractable levels. It provides excellent...
Fornecedor: Texwipe
Descrição: SterileWipe™ LP 10 is a 100% continuous-filament polyester wipe with thermally sealed borders that have been designed to control particle and fiber co...
Fornecedor: Texwipe
Descrição: Revolve™ sustainable wipes are made for the cleanroom industry and are composed of 100% upcycled polyester material with a sealed edge, processed on T...
Materiais sustentáveis
Redução de resíduos
Código de Artigo: (115-1283)
Fornecedor: Texwipe
Descrição: O SterileWipe™ AS 10 é um toalhete em 100% de poliéster de filamentos contínuos com estrutura dupla de duas camadas que oferece uma absorção elevada n...
UOM: 1 * 100 unid.
Código de Artigo: (TEXWSTX624)
Fornecedor: Texwipe
Descrição: VersaWipe® is made from 45% polyester / 55% cellulose non woven material with a cut edge. Ideal for spill control, cleaning, and solution application.
UOM: 1 * 2.500 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom