Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (8)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Capuzes de laboratório
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Ordenar por:
Código de Artigo: (113-8202)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These poypropylene head and face covers are designed to protect users from potential environmental contaminations.
UOM:  1 * 500 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These disposable hoods, with 2 ply face mask, are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and...
Código de Artigo: (113-8560)
Fornecedor:  DuPont
Descrição:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (113-0480)
Fornecedor:  DuPont
Descrição:   Specially designed for use with Tyvek® apparel, this hood can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substan...
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (MMMA446)
Fornecedor:  3M
Descrição:   This hood is made of the same microporous laminated PP/PE fabric used in the 3M™ overall 4510. The hood offers a general barrier to non hazardous subs...
UOM:  1 * 300 unid.
Fornecedor:  KOLMI-HOPEN
Descrição:   These hoods are made from 100% pure viscose fabric. Ideal for the operating room.
Código de Artigo: (ANSEGR40T-00516-00)
Fornecedor:  ANSELL HEALTH CARE
Descrição:   This cape hood with visor is made from a multi-layer barrier fabric (external film barrier, non woven inner layer, core high barrier film) that is ren...
UOM:  1 * 20 unid.
Fornecedor:  ANSELL HEALTH CARE
Descrição:   This Balaclava style cape hood covering part of shoulders is made from an external film barrier layer with two non woven layers underneath. The fabric...
UOM:  1 * 30 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima 