Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (10)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
  • Pesquisar nos Resultados
Capuzes para salas limpas
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   This flat hood is made from Quantus® Comfort fabric which is a high quality polyester fabric (100 % polyester weave with conductive yarn) designed for...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These flat hoods are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conduc...
Código de Artigo: (113-8807)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   This sterile protective hood is made from breathable SMS fabric. The integrated face mask is manufactured from a combination of meltblown PP and spunb...
UOM:  1 * 125 unid.
Código de Artigo: (NITRS-BDHD)
Fornecedor:  Nitritex
Descrição:   These disposable hoods are made of Clean-tough™ fabric which is spunbonded non woven PP laminated with a film of PE. The material provides protection ...
UOM:  1 * 180 unid.
Descontinuado
Fornecedor:  DuPont
Descrição:   The hood is made of Tyvek® which is a fabric made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® provides an inherent ba...
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  DuPont
Descrição:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  Nitritex
Descrição:   These cleanroom hoods are made of MT031 fabric consisting of 99% polyester and 1% carbon.
Fornecedor:  KIMBERLY CLARK
Descrição:   O capuz ajustável é feito de tecido SMS (várias camadas de filamentos contínuos-extrudado soprado) respirável e muito confortável. Inclui também tubo ...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima 