Print…
Procurou por: Infusões
27  resultados encontrados
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Código de Artigo: (BRAU4099303)
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Sterifix infusion filter is specially designed for bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 50 unid.
Código de Artigo: (BRAU4099257)
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Infusion filter with bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BRAU16615C)
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Drug-Resistant Multi-Tap Systems are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, i...
UOM: 1 * 100 unid.
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Sterile stopcock with rotating swivel nut.
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Original-Perfusor tubings for use with all syringe pumps inferior to four-bar pressure.
Código de Artigo: (BRAU16609C)
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Five-fold tap banks are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, immunosuppress...
UOM: 1 * 40 unid.
Código de Artigo: (BRAU4099842N)
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Ready-to-use set with infusion filter.
UOM: 1 * 20 unid.
Código de Artigo: (BRAU4183916)
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Intrapur plus offers reliable air venting regardless of position with connection lines at both sides of the filter with Luer lock fittings.
UOM: 1 * 50 unid.
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Heidelberger extension tubing for infusion systems.
Código de Artigo: (BRAU4099702)
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Intrapur Lipid is a 1,2 μm infusion filter for lipid emulsions and all-in-one parenteral nutrition.
UOM: 1 * 50 unid.
Código de Artigo: (BRAU4093054)
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Extension and connection tubing with small bore.
UOM: 1 * 100 unid.
Código de Artigo: (BRAU415111)
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Simplify IV technique by direct insertion into a closed system.
UOM: 1 * 100 unid.
Código de Artigo: (720-2580)
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Sterifix Paed is specially designed for the bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 50 unid.
Código de Artigo: (BRAU409100H)
Fornecedor: B. Braun
Descrição: This capless valve allows for a safe and convenient access during infusion therapy.
UOM: 1 * 50 unid.
Código de Artigo: (720-2571)
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Perfurador de transferência para líquidos estéreis para frascos até 100 ml
UOM: 1 * 50 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom