Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
    • Em stock (99)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "fatos-macaco-para-salas-limpas"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Os fatos-macaco Advanced SF da VWR são fabricados num material de polipropileno de filamentos contínuos (SPP) de peso médio.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Os fatos-macaco Maximum SPP da VWR são os mais limpos e duráveis de toda a linha de vestuário da VWR. Fabricados numa fórmula confortável de polipropi...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Os fatos-macaco para salas brancas são fabricados num material de várias camadas de filamentos contínuos-extrudado soprado (SMS) sem látex que oferece...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Fato-macaco descartável feito de tecido respirável SMS. São ideais para uso em produção e investigação em salas limpas.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Disposable, anti-static overall made of a microporous film with a nylon scrim between film and substrate that gives the material additional strength.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These overalls are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conducti...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Os fatos-macaco Basic SPP da VWR são fabricados num material resistente, leve e respirável de polipropileno de filamentos contínuos (SPP), que protege...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   O conjunto de vestuário descartável para salas limpas inclui o fato-macaco, touca, proteção para sapatos e proteção para mangas, tudo feito com o teci...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 22
  1  2  3  Próxima